Merck
Z146846
Sigma-Aldrich
Check valve
Viton® O-ring, brass valve
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.51
物料
Viton® O-ring
brass valve
参数
-20-400 °F temp. range
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z146870Z175552EZFITBACKF
Check valve Viton® O-ring, brass valve
Z146846
Check valve
Check valve Viton® O-ring, stainless steel valve
Z146870
Check valve
Lecture-bottle valve CGA Inlet for 180M/110F, brass
Z175552
Lecture-bottle valve
EZ-Fit® 歧管止回阀 EZ-Fit® Manifold accessory, suitable for (General microbial analysis)
EZFITBACKF
EZ-Fit® 歧管止回阀
material
Viton® O-ring, brass valve
material
Viton® O-ring, stainless steel valve
material
brass
material
stainless steel
一般描述
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
法律信息
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA