Merck
Z148504
Sigma-Aldrich
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 1-15 psig, CGA Inlet size 180
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.51
delivery pressure measuring range
1-15 psig
CGA入口尺寸
180
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z148512Z513539Z513547
Aldrich® mini gas regulator brass body
Z513539
Aldrich® mini gas regulator
Aldrich® mini gas regulator stainless steel body
Z513547
Aldrich® mini gas regulator
CGA Inlet size
180
CGA Inlet size
180
CGA Inlet size
-
CGA Inlet size
-
一般描述
  • Single-stage
  • CGA inlet connection, needle valve outlet with ¼ in. NPTM connection
  • Max. inlet pressure: 0-4000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • 316 Stainless Steel body 1 ½ in. gauge face, PTFE seals and inner friction sleeves
  • NPTF bonnet-vent (1/8 in.) connection for piping regulator to fume hood in case of diaphragm failure; order bonnet-vent tubing connectors separately
  • Use with "T"-purge valves (listed separately) when regulating corrosive gases to minimize gas hydrolysis and corrosion of equipment
  • Use for high-purity applications
Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer. Order spare PTFE sealing washers separately.
其他说明
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 9
1 of 9
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Z146986
PTFE sealing washers
钢瓶 lecture bottle, carbon steel, 3/8 in. NPT
Sigma-Aldrich
Y906581
钢瓶
氘 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
361860
氯化氢 ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
295426
氯化氢