主要文件
Z178160
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 875 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H14604-0000
容量
875 mL
板直徑
110 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2