主要文件
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
描述
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
特點
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
法律資訊
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)