Merck
Z232343
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 25 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
登录查看公司和协议定价
别名:
caps bottles, glass bottles caps
NACRES:
NB.17
物料
red PBT (with PTFE seal)
制造商/商品名称
DURAN® 292401305
Schott
参数
-45-180 °C temp. stability
配件
GL 25 neck thread
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z232351Z153958Z680567
Caps for Duran® laboratory bottles GL 25 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
Z232343
Caps for Duran® laboratory bottles
Caps for Duran® laboratory bottles GL 32 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
Z232351
Caps for Duran® laboratory bottles
Caps for Duran® laboratory bottles GL 45 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
Z153958
Caps for Duran® laboratory bottles
Caps for Duran® laboratory bottles neck thread for GL 14, red PBT cap (with lip seal)
Z680567
Caps for Duran® laboratory bottles
fitting
GL 25 neck thread
fitting
GL 32 neck thread
fitting
GL 45 neck thread
fitting
neck thread for GL 14
manufacturer/tradename
DURAN® 292401305, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
parameter
-45-180 °C temp. stability
parameter
-45-180 °C temp. stability
parameter
-45-180 °C temp. stability
parameter
-
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA