主要文件
Z247626
Coors 高铝坩埚
High form, capacity 20 mL
别名:
High-Alumina Crucible
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 65503
高度
35 mm
容量
20 mL
顶部直径
38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由99.8%纯度的重结晶氧化铝制成,具有高抗化学侵蚀性。用于还原和氧化大气和难熔金属(如钼、铂、铑、钨、钽和铱)。外径尺寸公差为 +/-5%。最大使用温度(空载):1,750°C。
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)