Merck
Z254878
Kimax ® 离心管
O.D. × L 29 mm × 123 mm
登录to View Organizational & Contract Pricing
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物料
borosilicate glass
screw top cap
无菌性
non-sterile
manufacturer/tradename
Kimble® 45212-50
参数
3550 max. RCF
外径 × 长度
29 mm × 123 mm
容量
50 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z514896Z514888Z740952
Kimax® centrifuge tube O.D. × L 29 mm × 123 mm
Z254878
Kimax ® 离心管
vibrant-m
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
vibrant-m
Z514888
Kimax® high strength centrifuge tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
manufacturer/tradename
Kimble® 45212-50
manufacturer/tradename
Kimble®
manufacturer/tradename
Kimble®
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
parameter
3550 max. RCF
parameter
-
parameter
-
parameter
-
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
-
capacity
50 mL
O.D. × L
29 mm × 123 mm
O.D. × L
18 mm × 102 mm
O.D. × L
24 mm × 106 mm
O.D. × L
25 mm × 150 mm
一般描述
  • Kimax®离心管是分离中和沉淀物的不二之选,适用于各种临床和微生物应用。
  • 由溶出硼硅玻璃制成。
  • 厚壁设计可承受高速离心操作。
  • 喷砂标记点更于样品识别。
  • 包括带有聚四氟乙烯(PTFE)橡胶衬垫的耐高压黑色酚醛盖。
法律信息
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA