主要文件
Z257400
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -100/50 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
HB Instruments B60760-1400
參數
-100/50 °C temp. range
長度
305 mm (30.5 cm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)