主要文件
Z264393
Supelco
Hamilton® 薄层色谱注射器
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (PTFE coated tip)
針尺寸
22s ga
特點
needle type fixed
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80250
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用 PTFE 涂覆 2 英寸 (51mm) 长固定针头的最后 3/4 英寸部分。这样即可在薄层色谱板上获得重现性更好的样品点。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)