About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37140-0015
長度
38.1 mm
直徑
8 (44.5mm ring O.D) mm
尺寸
1 1/2 in. × 5/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
法律資訊
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)