Merck
Z286478
Nalgene® 旋塞
3-way, bore size 4 mm
登录查看公司和协议定价
别名:
三通连接器, 软管连接器
NACRES:
NB.79
物料
polypropylene (with TFE plug)
描述
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
特点
autoclavable
制造商/商品名称
Nalgene® 6470, 0004
孔尺寸
4 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z286435Z286443Z269859
Nalgene® 旋塞 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® 旋塞
Nalgene® 旋塞 2-way, bore size 2 mm
Z286435
Nalgene® 旋塞
Nalgene® 旋塞 2-way, bore size 4 mm
Z286443
Nalgene® 旋塞
Nalgene® filtering flask capacity 2,000 mL, stopper joint: 10
Z269859
Nalgene® filtering flask
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
closure type Stopper
manufacturer/tradename
Nalgene® 6470, 0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 6460, 0002
manufacturer/tradename
Nalgene® 6460, 0004
manufacturer/tradename
Nalgene® DS4101-2000
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
-
bore size
4 mm
bore size
2 mm
bore size
4 mm
bore size
-
一般描述
位于两端的锯齿状小管。
特点和优势
  • 可高压蒸汽灭菌
  • 防卡、防漏的PTFE塞子
  • T型管状出口,适配1/4 in. 7/16 in.管子
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 10
1 of 10
Nalgene® 旋塞 2-way, bore size 2 mm
Z286435
Nalgene® 旋塞
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
CAD6002
3-way stopcock
HI-VAC®真空阀 Three-way, O-ring tip: no, bore 0-2 mm
Sigma-Aldrich
Z271330
HI-VAC®真空阀
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, male Luer lock, in. Y in. type
CAD6056
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, right side, female Luer lock, compression-nut
CAD6011
3-way stopcock
BRAND®有嘴旋塞T孔 for tube I.D. 4 mm
BR88655
BRAND®有嘴旋塞T孔
PVC stopcock L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Z186759
PVC stopcock
3-way valve with Luer vent Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Millipore
XX2504702
3-way valve with Luer vent