一般說明
自1972年推出以来,DURAN® Original GL实验室瓶已成为实验室多功能瓶的金标准。采用高纯度透明的美国药典/欧洲药典第I类高硼硅3.3玻璃模制而成,以其卓越的耐热性和出色的耐化学性著称。高性能材料和ISO 4796-1稳健设计带来长久的使用寿命。瓶身具有易于读取的容量刻度以及永久性白色搪瓷标记区。每个玻璃瓶都具有永久性追溯代码,可进行生产批次追溯。DURAN™ Original GL瓶配有标志性的蓝色聚丙烯瓶盖和防滴漏倾倒环,最高使用温度可达140 °C。所有组件均可在121或134 °C下进行高压灭菌。
特點和優勢
- 符合ISO 4796-1:2016实验室玻璃器皿 - 瓶 - 第1部分: 螺旋颈瓶标准(不适用10 ml瓶)_x000D_
- DURAN®硼硅酸盐玻璃3.3制造而成。这种DURAN®材料是一种中性玻璃,属于USP <660>、EP (3.2.1)和JP <7.01>标准的I型玻璃,符合ASTM E438标准I型A类要求_x000D_
- 标准化的GL-螺纹和匹配瓶盖体系极其紧密,倒液轻松干净_x000D_
- 追溯代码和证书方便生产批次追溯_x000D_
- 烧制的强耐久性白色印记_x000D_
- 适合长期储存_x000D_
- 易于读取的刻度标记,方便估计容量
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences