About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37174-0000
長度
50 mm
直徑
21 mm
相关类别
一般說明
Transmits torque 2 to 3 times larger than those of conventional stirring bars of this length. High-powered samarium-cobalt magnet.
法律資訊
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)