主要文件
Z423416
Easy-Read® thermometer
temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
别名:
immersion thermometer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
特點
immersion level 76 mm
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
HB Instruments B60301-0200
溫度測量範圍
-20-110 °C
長度
305 mm
外徑
6-7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
應用
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
法律資訊
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)