Z527645
塑料桶塞和盖
NPT threaded plug for metal drums, Rieke 2 inch, with micro-porous vent hole
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
packaging
pkg of 5 ea
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Rieke®的插头和盖子是带有 EPDM 垫圈的 HDPE。Tri-Sure 插头是带有橡胶垫圈的 PP。符合 FDA 和 UN 包装标准。鼓形水龙头可安装 3/4 英寸的插头。NPT 中心孔。
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。