Merck
Z530166
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 240, female ¼ in. outlet
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.51
物料
stainless steel
inlet pressure measuring range
≤3,000 psig
CGA入口尺寸
240
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z261416Z261432Z261440
vibrant-m
Z530166
Manual gas control valve
vibrant-m
Z261416
Manual gas control valve
vibrant-m
Z261432
Manual gas control valve
vibrant-m
Z261440
Manual gas control valve
inlet pressure measuring range
≤3,000 psig
inlet pressure measuring range
≤3,000 psig
inlet pressure measuring range
≤3,000 psig
inlet pressure measuring range
≤3,000 psig
CGA Inlet size
240
CGA Inlet size
330
CGA Inlet size
660
CGA Inlet size
660
一般描述
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
警告
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
法律信息
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA