Z531472
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 500 mm, Joint: ST/NS 29/32
价格与库存信息目前不能提供
Joint
Joint: ST/NS29/32
availability
not available in EU
Overall H
500 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
General description
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。