Z546925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 145-175 μm, Joint: ST/NS 24/40
别名:
filter funnel, buchner funnels, filter funnels
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
Joint
Joint: ST/NS24/40
capacity
140 mL
disc diam.
65 mm
pore size
145-175 μm porosity
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。