Z547921

Acrodisc®针头式过滤器

Versapor® membrane, diam. 25 mm, pore size 1.2 μm

价格与库存信息目前不能提供

material

Versapor® membrane
acrylic copolymer membrane (on nylon support)
acrylic copolymer membrane
modified acrylic housing

sterility

non-sterile

mfr. no.

Gelman 4488

packaging

pkg of 75 ea

diam.

25 mm

volume

≤150 mL

pore size

1.2 μm

fitting

female Luer inlet (lock)
male Luer outlet

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

这些为分析样品提供了高质量的过滤。HPLC 认证,以确保浸提物较低。有多种膜可供选择,以满足样品相容性要求。25 mm Acrodisc 推荐用于 5-100 mL 的样本体积。对于体积小于 10 mL 的样品,建议使用 13 mm 的尺寸。4 mm 规格适用于 2 mL 以下的样品。带鲁尔接头的 PP 外壳。

  • GHP- 亲水性 PP 膜,适用于水性和有机样品
  • GXF- 多层玻璃纤维预过滤器
  • 尼龙- 通用过滤器,不用于酸和卤化溶剂
  • PVDF- 比尼龙具有更广泛相容性的通用材料
  • PTFE- 适用于腐蚀性溶剂和有机物
  • HT Tuffryn ® -亲水性聚砜,用于极低蛋白结合应用
  • Versapor ® −非织造尼龙支撑体上的丙烯酸共聚物,用于通用过滤

Suitability

Suitable for particulate laden sample preparation, serum filtration, and dissolution testing.

Legal Information

Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
Versapor is a registered trademark of Pall Corporation
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。