Z549908
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 1,000 mL, center Joint: ST/NS 29/42
别名:
flask round bottom, boiling flask, flask round
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
接合处
center Joint: ST/NS29/42
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
Unique design which incorporates a flush-closing PTFE drain valve eliminating unwanted dead space.
Features:
  • Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
  • Allows for complete draining without breaking down flask set-up
  • Liquid cooled or heated with liquid or steam
  • 24/40 side joints
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。