Key Documents
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
萃取器容量
50 mL
培養瓶容量
125 mL
頂針內徑 × 高度
25 mm × 80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC