Merck
Z556734
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment, size M
别名:
bench clamps
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
尺寸
M
長度 × 直徑
127 mm × 11 mm , arm
顎容量
0-75 mm
尖叉寬度
23 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)