Z560464
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 2000 mL, top Joint: threaded 45/50, column volume 2000 mL
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
material
PTFE stopcock
Joint
top Joint: threaded45/50
application(s)
HPLC: suitable
column O.D. × effective L
76 mm × 560 mm
column volume
2000 mL
reservoir volume
2000 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。