Merck
All Photos(1)
Z566748
工具书:毒理学:毒物基础科学,第7版
long established as the gold standard in the field
出版信息
Curtis D. Klaassen, McGraw-Hill, 2008, 1310 pp., hard cover
manufacturer/tradename
Mcgraw-Hill
一般描述
该新版本讨论了细胞凋亡、细胞因子、生长因子、致癌基因、细胞周期、转录因子、信号传导途径和基因组学等领域。
该权威参考文献由该领域的许多杰出专业人士撰写,并对毒理学中的关键概念进行了清晰、简洁的描述。它内容广泛且完整,覆盖了足够广泛的主题。既作为参考文献又作为教育工具,这本书超出了它为毒理学家、其他科学家以及该学科学生提供参考的目标。
Casarett & Doull 的毒理学长期以来一直是该领域的金标准,可帮助您很好地理解现代毒理学,包括作为该学科基础的原理、概念、机制和思维方式。该新的第七版的内容进行了更新,其中包括许多新作者。
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service