Z567701
Q-Tube glass pressure tube
capacity 12 mL, borosilicate
别名:
q-tube pressure reactor, pressure reactor
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
material
borosilicate
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
pressure> 400 psi at 150 °C
mfr. no.
Q Labtech, 100-12MLTB-000
capacity
12 mL
binding type
non-treated surface
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Legal Information
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。