主要文件
Z569666
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
microliter
别名:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
KD Scientific 78-8302
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Accommodates up to 4 x 0.5 μL to 10 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
法律信息
Legato is a trademark of KD Scientific
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)