Z603279
Normag solvent recirculation still
volume 500 mL
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
mfr. no.
Normag
availability
not available in USA and Canada
volume
500 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Evaporating Flask with conical joint cone NS 29/32, receiving flask with joint socket NS 14/23. PFTE double spindle valve, completed with lateral adapter with Rotulex connection free of grease. Spherical ground joint clamp, Stainless steel spiral heat exchanger. Metal thread GL 14 and 2 threaded GL 14 hose connectors for cooling water.
Legal Information
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。