Z610305
Hirschmann® 容量移液管,AS 级
capacity 25 mL , 0.03 mL accuracy
NACRES:
NB.01
价格与库存信息目前不能提供
material
soda-lime glass
feature
class AS
packaging
pack of 6
mfr. no.
Hirschmann, 1340170
availability
not available in USA and Canada
H
520 mm
capacity
25 mL , 0.03 mL accuracy
color
amber graduations
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
通过带日期的批量号验证其合格性,适合用 DIN ISO 9000 标准管理的实验室。
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。