Z623962
Hirschmann® 微量毛细移液管
manually operated
价格与库存信息目前不能提供
mfr. no.
Hirschmann, 9609900
availability
available only in EU
General description
Manually operated pipetting device for disposable microcapillaries with ringmark with exchangeable adapters for different capillary sizes.
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。