Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
feature
graduations 0.2 mL
volume measuring range
10 mL
H
140 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。