主要文件
Z653438
IKA ® Lab Dancer 测试振荡器
test tube shaker, 100 - 240 V
别名:
lab mixers, lab shakers, laboratory mixers, laboratory shakers, test tube shakers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.73
AC/DC 輸入
100 / 240 V AC
特點
CE compliant
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
IKA 3365000
參數
2800 rpm speed
尺寸
100 mm × 70 mm
重量
0.55 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
IKA® Lab Dancer
一种新型的、设计独特的试管振荡器。
  • 设计用于混合具有触摸功能的小试样
  • 小巧、紧凑、可靠
  • 适用于直径不超过30毫米的小容器,例如:试管、离心管、Eppendorf烧杯
  • 固定速度(2800 rpm)
  • 出色的混合操作
  • 外壳上部和试管表面由惰性塑料制成。底部为镀锌压铸
  • 包括轻型 12V 电池组
包括通用电气插头
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)