Z675180
Stuart SB2 rotator tube holders
end-over-end action test/blood tube holder
NACRES:
NB.73
价格与库存信息目前不能提供
mfr. no.
Stuart, SB3/2
tube diam.
9-20 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Max. no. of tubes 20
  • Choice of six types
  • Quick and easy loading and removal of tubes
  • End-over-end or rolling action
Legal Information
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。