Z678481
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1514
NACRES:
NB.79
分子量
2840
特点
grade 1514
manufacturer/tradename
Du Pont
粘度值
(20 °C) (142 mm2/s)
密度
1.89 g/mL at 20 °C
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
法律信息
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
靶器官
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。