Z681865
CellCrown 插件
12 well plate inserts with 1.2 μm nylon filter, sterile
别名:
3D, 3D 细胞培养
价格与库存信息目前不能提供
sterility
sterile
feature
lid
mfr. no.
Scaffdex, C12002F
size
12 wells
color
none
matrix active group
non-treated surface treatment
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
CellCrown 12 is available as 5 models; non-sterile and sterile empty inserts and with preattached, white nylon membrane with pore size options of 1.2 and 5 μm and transparent PET filter with pore size of 8 μm. Nylon filter is hydrophilic and binds proteins. PET is specifically developed for cell culturing and it is the right material choice for the filter when smooth cell attachment on the membrane is wanted.
CellCrown 是一种一次性插件,可将样品固定在 6、12、24、48 和 96 孔板上。可以使用 CellCrown 将纤维、箔、膜、织物、组织和块状样品固定在孔中一个牢固的、可调节的位置。在更换培养基的过程中,可通过在孔壁和 CellCrown 插件之间进行移液,从而将样品留在孔中。使用 CellCrown 时,培养板的盖子是可以关闭的。该插件可以从孔板中取出,并在细胞培养后将其卸载,而不会损坏样品。CellCrown 由医用聚碳酸酯制成,产品线包括即用型无菌产品以及需要用户灭菌的非无菌产品。可以通过伽马射线或电子束辐射、高压灭菌、环氧乙烷气体和等离子灭菌进行灭菌。
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
Legal Information
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。