Z682209
Ace receiving flask adapter
Joint: ST/NS 29/32, fits Büchi® models R-200/R-205
别名:
Ace receiving flask adapter
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
Joint
Joint: ST/NS29/32
mfr. no.
Büchi equivalent, 40615
相关类别
General description
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Legal Information
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。