Z684112
Wilmad® NMR 管,直径 5 mm,精度型
heavy wall, frequency 300 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
NACRES:
SB.32
价格与库存信息目前不能提供
material
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
mfr. no.
Wilmad, 502-PP-8
parameter
300 MHz frequency
L
8 in.
camber
51 μm
concentricity
152 μm
diam.
5 mm
wall thickness
1.4 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
由 Pyrex® 硼硅酸盐玻璃制成(除非另有说明),可实现与地面接头、阀门和真空支架兼容。经过精密研磨和高度抛光可确保旋转稳定性和最高解析度。
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。除非另有说明,否则试管是薄壁的。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。Precision Wilmad NMR 管适用于高场 NMR 光谱学。配有瓶盖。
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。