Z684929
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 440 mm, fits #11 Ace-Thred adapter with 24/40 joint, glass
NACRES:
NB.72
价格与库存信息目前不能提供
material
glass
packaging
pack of 1 ea
mfr. no.
Ace Glass, 12177-13
shaft O.D. × L
10 mm × 440 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
Legal Information
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。