Merck
Z689831
Aldrich® Benchclamp 3-prong, stainless steel
dual adjustment, size L
别名:
Bench Clamp
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
尺寸
L
長度 × 直徑
127 mm × 13 mm
顎容量
0-102 mm
尖叉寬度
29 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Made entirely of electropolished stainless steel for excellent chemical resistance and strength. Round extension arms allow the clamps to be rotated 360°. Extension arms allow placement of apparatus at various distances from lab frames. Supplied with vinyl and fiberglass prong covers for high temperature applications.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)