Z740191

Millipore

Amicon Ultra 离心过滤装置

PLTK Ultracel-PL membrane, MWCO 30 kDa

别名:
Amicon Ultra centrifugal filter units
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供

material

polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing

sterility

non-sterile

packaging

pack of 8 ea

mfr. no.

Millipore, UFC803008

tube size

22.7 x 124 mm

working volume

~4 mL

pore size

30 kDa MWCO

General description

高回收离心过滤器,用于浓缩样品。 可用于浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。 Excellen 用于从细胞裂解物中纯化大分子组分。 非常适合脱盐和缓冲液交换。
摆动桶转子L 4,000 x g;固定角度转子(35°):5,000 x g。
  • 高回收率 Ultracel 再生纤维素膜,具有一系列分子量截止值。
  • 高滞留物回收率 >90%
  • 垂直膜降低浓度极化,实现超快旋转时间(最快 10-15 分钟)
  • 热封膜使下游可萃取物最小化
  • 经过 100% 完整性测试,保证可靠的性能
  • 半透明外壳和体积刻度,方便的样品监测
  • 直接用吸管取样减少了回收浓缩物的处理步骤
  • 高浓度因子为 80-100X

Legal Information

Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。