Merck
Z740678
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 100 mL
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass flask
flat bottom flask
接合处
joint stopper4
包装
pkg of 12 ea
容量
100 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z740685Z740686Z740684
joint
joint stopper4
joint
joint stopper10
joint
joint stopper10
joint
joint stopper7
material
borosilicate glass flask, flat bottom flask
material
borosilicate glass flask, flat bottom flask
material
borosilicate glass flask, flat bottom flask
material
borosilicate glass flask, flat bottom flask
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
一般描述
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA