Merck
Z740679
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 100 mL
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
borosilicate glass flask
flat bottom flask
接合處
joint stopper4
包裝
pkg of 6 ea
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)