Z740961
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and rubber liner
capacity 15 mL, O.D. × L 15 mm × 150 mm
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
feature
neck thread external thread
packaging
pack of 72 ea
mfr. no.
Sigma-Aldrich
O.D. × L
15 mm × 150 mm
capacity
15 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has plain rubber liner. Conforms to ASTM E982.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。