Merck
Z741002
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.11
物料
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
Push fit
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
外径 × 长度
15 mm × 125 mm
容量
10 mL
管直径
15 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z741001Z741008Z740999
material
borosilicate glass tube, straight neck, colorless tube
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
capacity
10 mL
capacity
10 mL
capacity
50 mL
capacity
5 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
一般描述
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA