Z741010
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 75 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
Push fit
packaging
pack of 50 ea
mfr. no.
Sigma-Aldrich
O.D. × L
25 mm × 200 mm
capacity
75 mL
tube diam.
25 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。