Z742197
Stainless Steel Sterilization Tray
Half-Size Long, capacity 8.2 L
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
feature
Half-Size Long
mfr. no.
Polarware, 30562
capacity
8.2 L
size
20.75 in. × 6.44 in. × 6 in.
52.7 cm × 16.4 cm × 15.2 cm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。