Merck
Z742263
DURAN® GL 56 Bottle Tag
orange silicone
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.17
物料
orange silicone
包装
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 292435626
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z742265Z742264Z742266
vibrant-m
Z742263
DURAN® GL 56 Bottle Tag
vibrant-m
Z742265
DURAN® GL 56 Bottle Tag
vibrant-m
Z742264
DURAN® GL 56 Bottle Tag
vibrant-m
Z742266
DURAN® GL 56 Bottle Tag
manufacturer/tradename
DURAN® 292435626
manufacturer/tradename
DURAN® 292435659
manufacturer/tradename
DURAN® 292435634
manufacturer/tradename
DURAN® 292435667
material
orange silicone
material
blue silicone
material
yellow silicone
material
purple silicone
一般描述
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA