Z742374
Sigma-Aldrich
CANgas pressure regulator
价格与库存信息目前不能提供
Quality Level
General description
Aluminum pressure regulator with downstream metering valve and inlet pressure gauge with factory-set outlet pressure. Applicable for Messer® CANgas
Other Notes
Product is currently only available to our customers in Europe
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。