Z742524
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 12 x 15-16 mm tubes
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
feature
Holds 12 x 15-16 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
mfr. no.
Benchmark Scientific, BSW1516
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Legal Information
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。