About This Item
分類程式碼代碼:
41104403
NACRES:
NB.76
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Benchmark Scientific H2300-REG
一般說明
Optional CO2 Gas Regulator (connects to CO2 tanks with CGA320 fittings only).
法律資訊
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)