Z742965
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B33, stainless steel bath (Insulated), capacity 26 - 39 L
NACRES:
NB.77
物料
stainless steel bath (Insulated)
manufacturer/tradename
Julabo 9903433
容量
26 - 39 L
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
法律信息
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。